3-[Hydroxy(phenyl)methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR471413-1G
APOSOR471413-1GEA 1470 CHF
APOSOR471413-1G
3-[Hydroxy(phenyl)methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
3-[Hydroxy(phenyl)methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₉NO₄
MW: 219,193 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28977377
CAS-Nummer: 2006277-34-3