2-(3-Nitrophenyl)-1,3-dioxolane
Lieferant: Apollo Scientific
OR470637-25G
APOSOR470637-25GEA 453 CHF
APOSOR470637-25G
2-(3-Nitrophenyl)-1,3-dioxolane
2-(3-Nitrophenyl)-1,3-dioxolane
Formel: C₉H₉NO₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00020899
CAS-Nummer: 6952-67-6