2-(Cyclohexyloxy)acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR470431-5G
APOSOR470431-5GEA 806 CHF
APOSOR470431-5G
2-(Cyclohexyloxy)acetamide
2-(Cyclohexyloxy)acetamide
Formel: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,21 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16042596
CAS-Nummer: 98552-43-3