3-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR451222-1G
APOSOR451222-1GEA 1160 CHF
APOSOR451222-1G
3-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzoic acid
3-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzoic acid
Formel: C₁₂H₁₄O₄
MW: 222.237 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19611449
CAS-Nummer: 862088-66-2