4-(4'-Methoxybenzyloxy)phenylboronsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (4-((4-Methoxybenzyl)oxy)phenyl)boronic acid
OR361323-5G
APOSOR361323-5GEA 202 CHF
APOSOR361323-5G
4-(4'-Methoxybenzyloxy)phenylboronsäure 96%
4-(4'-Methoxybenzyloxy)phenylboronsäure
Formel: C₁₄H₁₅BO₄
MW: 258,0800 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09038417
CAS-Nummer: 156635-90-4