2-Amino-4-chlorophenylboronic acid, pinacol ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Chloro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
OR360635-1G
APOSOR360635-1GEA 112 CHF
APOSOR360635-1G
2-Amino-4-chlorophenylboronic acid, pinacol ester 97%
2-Amino-4-chlorophenylboronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₂H₁₇BClNO₂
MW: 253,533 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11617915
CAS-Nummer: 863578-21-6