Pyridoxal-5'-phosphat Monohydrat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Pyridoxal-5-phosphate hydrate, Pyridoxal 5-phosphate monohydrate, Pyridoxal 5'-phosphate monohydrate, (4-Formyl-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl)methyl dihydrogen phosphate hydrate
OR350314-100G OR350314-25G OR350314-5G
APOSOR350314-100GEA 367 CHF
APOSOR350314-100G APOSOR350314-25G APOSOR350314-5G
Pyridoxal-5'-phosphat Monohydrat 98%
Pyridoxal-5'-phosphat Monohydrat
Formel: C₈H₁₀NO₆P·1H₂O
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00149414
CAS-Nummer: 41468-25-1
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable