1-(2-Chloropyridin-4-yl)piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
OR350092-1G
APOSOR350092-1GEA 255 CHF
APOSOR350092-1G
1-(2-Chloropyridin-4-yl)piperazine
1-(2-Chloropyridin-4-yl)piperazine
Formel: C₉H₁₂ClN₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06738480
CAS-Nummer: 854159-45-8