1-[6-(4-Methylphenyl)pyridin-3-yl]ethanone 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(6-p-Tolylpyridin-3-yl)ethanone
OR346550-1G
APOSOR346550-1GEA 318 CHF
APOSOR346550-1G
1-[6-(4-Methylphenyl)pyridin-3-yl]ethanone 95+%
1-[6-(4-Methylphenyl)pyridin-3-yl]ethanone
Formel: C₁₄H₁₃NO
MW: 211,27 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12404918
CAS-Nummer: 1216790-93-0