[(E)-2-(4-Chloro-2-nitrophenyl)ethenyl]dimethylamine, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33050-1G
APOSOR33050-1GEA 1880 CHF
APOSOR33050-1G
[(E)-2-(4-Chloro-2-nitrophenyl)ethenyl]dimethylamine, tech
[(E)-2-(4-Chloro-2-nitrophenyl)ethenyl]dimethylamine
Formel: C₁₀H₁₁ClN₂O₂
MW: 226.66 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05974962
CAS-Nummer: 32989-56-3