5-Carboxy-2-chlorphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Chloro-5-carboxyphenylboronic acid
OR3303-5G
APOSOR3303-5GEA 95.8 CHF
APOSOR3303-5G
5-Carboxy-2-chlorphenylboronsäure 98%
5-Carboxy-2-chlorphenylboronsäure
Formel: C₇H₆BClO₄
MW: 200,3800 g/mol
Melting Pt: 228…244 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08689491
CAS-Nummer: 913835-75-3