4-tert-Butylbenzylalkohol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyms: (4-(tert-Butyl)phenyl)methanol, (4-tert-Butylphenyl)methanol

OR3280-100G
APOSOR3280-100GEA 149 CHF
APOSOR3280-100G
4-tert-Butylbenzylalkohol 98%
4-tert-Butylbenzylalkohol
Formel: C₁₁H₁₆O
Siedepunkt: 139…140 °C/20mmHg
Dichte: 0.928 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 87 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004662
CAS-Nummer: 877-65-6
EINECS: 212-894-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR