2-Oxo-7-Azabicyclo[2.2.1]heptane-7-carboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: tert-Butyl 2-oxo-7-azabicyclo[2.2.1]heptane-7-carboxylate
OR315428-1G
APOSOR315428-1GEA 688 CHF
APOSOR315428-1G
2-Oxo-7-Azabicyclo[2.2.1]heptane-7-carboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester 97%
2-Oxo-7-Azabicyclo[2.2.1]heptane-7-carboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester
Formel: C₁₁H₁₇NO₃
MW: 211,258 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18633018
CAS-Nummer: 152533-47-6