Methyl 5-bromo-6-methoxynicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-bromo-6-methoxy-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester
OR313072-5G
APOSOR313072-5GEA 186 CHF
APOSOR313072-5G
Methyl 5-bromo-6-methoxynicotinate
Methyl 5-bromo-6-methoxynicotinate
Formel: C₈H₈BrNO₃
MW: 246,058 g/mol
Melting Pt: 104…106 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14698128
CAS-Nummer: 93349-99-6