4-Amino-7-chloro-8-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR307951-1G
APOSOR307951-1GEA 431 CHF
APOSOR307951-1G
4-Amino-7-chloro-8-methylquinoline
4-Amino-7-chloro-8-methylquinoline
Formel: C₁₀H₉ClN₂
MW: 192.645 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09787721
CAS-Nummer: 948293-41-2