2-Chloro-3-(2-chloroethyl)-7-bromoquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR307896-250MG
APOSOR307896-250MGEA 212 CHF
APOSOR307896-250MG
2-Chloro-3-(2-chloroethyl)-7-bromoquinoline
2-Chloro-3-(2-chloroethyl)-7-bromoquinoline
Formel: C₁₁H₈BrCl₂N
MW: 304,998 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09787622
CAS-Nummer: 948294-53-9