3-Amino-3-(3,4-dichlorphenyl)propionsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-3-(3,4-dichlorophenyl)propanoic acid
OR307537-1G
APOSOR307537-1GEA 603 CHF
APOSOR307537-1G
3-Amino-3-(3,4-dichlorphenyl)propionsäure
3-Amino-3-(3,4-dichlorphenyl)propionsäure
Formel: C₉H₉Cl₂NO₂
MW: 234,0793 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00462884
CAS-Nummer: 117391-57-8