4,7-Dibromoquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4,7-Dibromo-1-azanaphthalene
OR307502-1G
APOSOR307502-1GEA 355 CHF
APOSOR307502-1G
4,7-Dibromoquinoline
4,7-Dibromoquinoline
Formel: C₉H₅Br₂N
MW: 286,951 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08063188
CAS-Nummer: 700871-88-1