Methyl-1-benzofuran-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl benzofuran-2-carboxylate
OR303096-250MG
APOSOR303096-250MGEA 40.1 CHF
APOSOR303096-250MG
Methyl-1-benzofuran-2-carboxylate
Methyl-1-benzofuran-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₈O₃
MW: 176.17 g/mol
Melting Pt: 53…55 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01159618
CAS-Nummer: 1646-27-1