2-Amino-7-bromoquinazolin-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Amino-7-bromoquinazolin-4(3H)-one
OR300185-250MG
APOSOR300185-250MGEA 278 CHF
APOSOR300185-250MG
2-Amino-7-bromoquinazolin-4-ol
2-Amino-7-bromoquinazolin-4-ol
Formel: C₈H₆BrN₃O
MW: 240,057 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18379110
CAS-Nummer: 885277-56-5