2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylisocyanat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR23120-500MG
APOSOR23120-500MGEA 279 CHF
APOSOR23120-500MG
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylisocyanat 95%
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylisocyanat
When melted, may contain small amount of sediment.
Formel: C₇H₃N₃OS
Melting Pt: 81…85 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02681903
CAS-Nummer: 342411-14-7
UN: 2206
ADR: 6.1,III