2-Aminocyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyms: 1-Amino-2-hydroxycyclohexane, 2-Aminocyclohexanol (cis- and trans- mixture)

OR21260-25G
APOSOR21260-25GEA 151 CHF
APOSOR21260-25G
2-Aminocyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
2-Aminocyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₆H₁₃NO
MW: 115.18 g/mol
MDL Number: MFCD00191368
CAS-Nummer: 6850-38-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR