1H-Indazole-5-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR17652-1G
APOSOR17652-1GEA 33.2 CHF
APOSOR17652-1G
1H-Indazole-5-carbaldehyde
1H-Indazole-5-carbaldehyde
Formel: C₈H₆N₂O
MW: 146,1500 g/mol
Melting Pt: 115…119 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06738280
CAS-Nummer: 253801-04-6