2-Iod-3-nitrotoluol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Iodo-1-methyl-3-nitrobenzene
OR14830-1G
APOSOR14830-1GEA 26.2 CHF
APOSOR14830-1G
2-Iod-3-nitrotoluol
2-Iod-3-nitrotoluol
Formel: C₇H₆INO₂
MW: 263.0300 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00091040
CAS-Nummer: 6277-17-4