4-(4-Chlorphenoxy)piperidin Hydrochlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR12798-1G
APOSOR12798-1GEA 227 CHF
APOSOR12798-1G
4-(4-Chlorphenoxy)piperidin Hydrochlorid 98%
4-(4-Chlorphenoxy)piperidin Hydrochlorid
Formel: C₁₁H₁₅Cl₂NO
Melting Pt: 194…196 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 63843-53-8