2-Amino-5-brom-4-methoxynicotinonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11950-250MG
APOSOR11950-250MGEA 40.1 CHF
APOSOR11950-250MG
2-Amino-5-brom-4-methoxynicotinonitril
2-Amino-5-brom-4-methoxynicotinonitril
Formel: C₇H₆BrN₃O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09801018
CAS-Nummer: 951884-75-6