3-Aminomethyl-3-hydroxymethyloxetane 90+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR11732-1G
APOSOR11732-1GEA 0 CHF
APOSOR11732-1G
3-Aminomethyl-3-hydroxymethyloxetane 90+%
3-Aminomethyl-3-hydroxymethyloxetane
Formel: C5H11NO2
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 45513-32-4
UN: 2735
ADR: 8,III