Methyl 3-methyl-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110874-1G
APOSOR110874-1GEA 279 CHF
APOSOR110874-1G
Methyl 3-methyl-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoate
Methyl 3-methyl-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoate
Formel: C₁₄H₁₇NO₃
MW: 247,29 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD25976395
CAS-Nummer: 1268618-92-3