4-[(4-Methyl-1,3-thiazol-5-yl)sulphonyl]morpholine
Lieferant: Apollo Scientific
OR110677-1G
APOSOR110677-1GEA 474 CHF
APOSOR110677-1G
4-[(4-Methyl-1,3-thiazol-5-yl)sulphonyl]morpholine
4-[(4-Methyl-1,3-thiazol-5-yl)sulphonyl]morpholine
Formel: C₈H₁₂N₂O₃S₂
MW: 248,322 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21602389
CAS-Nummer: 1427460-75-0