Ethyl 3-bromo-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110161-1G
APOSOR110161-1GEA 432 CHF
APOSOR110161-1G
Ethyl 3-bromo-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-bromo-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
MW: 283.121 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20526410
CAS-Nummer: 1123167-64-5