1-Methyl-5-nitro-1H-indazol-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR110142-1G
APOSOR110142-1GEA 110 CHF
APOSOR110142-1G
1-Methyl-5-nitro-1H-indazol-3-amine
1-Methyl-5-nitro-1H-indazol-3-amine
Formel: C₈H₈N₄O₂
MW: 192,175 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16619579
CAS-Nummer: 73105-48-3