5-Fluor-o-toluidin

Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC

Synonyms: 2-Amino-4-fluorotoluene, 5-Fluoro-2-methylaniline

AS33792G10 AS33792G100
ACTIAS33792G10EA 0 CHF
ACTIAS33792G10 ACTIAS33792G100
5-Fluor-o-toluidin
5-Fluor-o-toluidin
Formel: C₇H₈FN
MW: 125.15 g/mol
Siedepunkt: 203
Melting Pt: 36…38 °C
Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007764
CAS-Nummer: 367-29-3
EINECS: 206-689-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Order Now

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR