MOPSO Natriumsalz (3-(4-Morpholino)-2-hydroxypropansulfonsäure Natriumsalz)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Sodium 2-hydroxy-3-morpholinopropane-1-sulphonate
462140250 462141000 462145000
ACRO462140250EA 76.8 CHF
ACRO462140250 ACRO462141000 ACRO462145000
MOPSO Natriumsalz (3-(4-Morpholino)-2-hydroxypropansulfonsäure Natriumsalz)
MOPSO Natriumsalz (3-(4-Morpholino)-2-hydroxypropansulfonsäure Natriumsalz)
  • Bioactive
Formel: C₇H₁₄NNaO₅S
MW: 247.2445 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00070007
CAS-Nummer: 79803-73-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Total base ≥98.5 %
Water ≤0.5 %
UV at 290 nm A: ≤0.1 (33% W/W)
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm