Essigsäure 25% in Wasser

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyms: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid

456850050 456850250
ACRO456850050EA 52.8 CHF
ACRO456850050 ACRO456850250
Essigsäure 25% in Wasser
Essigsäure
Formel: H₃CCOOH
Siedepunkt: 103 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –17 °C
Dichte: 1.04 g/cm³
Flash-Pt: >100 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036152
CAS-Nummer: 64-19-7
UN: 2790
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Solution
Titration with NaOH 24.0 to 26.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR