Salpetersäure 60% water, technical

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyms: Nitric acid solution

444400050
ACRO444400050EA 109 CHF
ACRO444400050
Salpetersäure 60% water, technical
Salpetersäure
Formel: HNO₃
MW: 63.01 g/mol
Siedepunkt: 122 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –42 °C
Dichte: 1.33 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
UN: 2031
ADR: 8 II
Merck Index: 13,06610

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Titration with NaOH 59 to 63 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR