Paraffin, Flüssigkeit, technische Qualität

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyms: Wax Paraffin, Paraffin wax

444180250
ACRO444180250EA 311 CHF
ACRO444180250
Paraffin, Flüssigkeit, technische Qualität
Paraffin
Siedepunkt: 300 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –24 °C
Dichte: 0.88 g/cm³
Flash-Pt: 218 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 8012-95-1

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Oily liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.810 to 0.890 g/ml
Viscosity 20 to 80 mm²/s (40°C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR