2-Nitroterephthalsäure-1-methylester 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Methyl 2-nitroterephthalate
398000050
ACRO398000050EA 54.8 CHF
ACRO398000050
2-Nitroterephthalsäure-1-methylester 97%
2-Nitroterephthalsäure-1-methylester
Formel: C₉H₇NO₆
MW: 225,17 g/mol
Melting Pt: 176…178 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00024510
CAS-Nummer: 35092-89-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %