2-Propanol 99.5+%, reinst

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyms: Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol

389710025 389710100 389710250
ACRO389710025EA 102 CHF
ACRO389710025 ACRO389710100 ACRO389710250
2-Propanol 99.5+%, reinst
2-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHOH
MW: 60.1 g/mol
Siedepunkt: 81…83 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –89.5 °C
Dichte: 0.785 g/cm³
Flash-Pt: 12 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011674
CAS-Nummer: 67-63-0
UN: 1219
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear liquid
Water ≤0.2 %
GC ≥99.50 %
Color scale ≤10 APHA
Non-volatile matter ≤0.001 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR