4-Fluorphenethylamin 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

350950050 350950250 350950500
ACRO350950050EA 32.5 CHF
ACRO350950050 ACRO350950250 ACRO350950500
4-Fluorphenethylamin 99%
4-Fluorphenethylamin
Formel: C₈H₁₀FN
Siedepunkt: 50…52 °C (.1 mmHg)
Flash-Pt: 78 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134208
CAS-Nummer: 1583-88-6
EINECS: 216-435-6
UN: 2735
ADR: 8,III

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5060 to 1.5080 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR