4-Brom-3-nitroanilin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
326240050
ACRO326240050EA 106 CHF
ACRO326240050
4-Brom-3-nitroanilin 97%
4-Brom-3-nitroanilin
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217.02 g/mol
Melting Pt: 128…132 °C
MDL Number: MFCD01320678
CAS-Nummer: 53324-38-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange to dark brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 132 °C
GC ≥96.0 %
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable