Cyclopenten 95+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

295905000 295900025 295901000
ACRO295905000EA 165 CHF
ACRO295905000 ACRO295900025 ACRO295901000
Cyclopenten 95+%
Cyclopentene
Formel: C₅H₈
Siedepunkt: 44 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –135 °C
Dichte: 0.774 g/cm³
Flash-Pt: –30 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001394
CAS-Nummer: 142-29-0
EINECS: 205-532-9
UN: 2246
ADR: 3,II

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR