tert-Butyl-4-methoxyphenol (Isomerengemisch) 96%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyms: tert-Butyl-4-methoxyphenol, BHA, tert-Butyl-4-hydroxyanisole, Butylhydroxyanisole, 2(3)-tert-Butyl-4-methoxyphenol, Butylated hydroxyanisole

235231000 235235000 235230025
ACRO235231000EA 41.7 CHF
ACRO235231000 ACRO235235000 ACRO235230025
tert-Butyl-4-methoxyphenol (Isomerengemisch) 96%
tert-Butyl-4-methoxyphenol (Isomerengemisch)
Formel: C₁₁H₁₆O₂
Siedepunkt: 268 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 48…55 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 113 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01779059
CAS-Nummer: 25013-16-5
EINECS: 246-563-8
Merck Index: 12,01582

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light yellow Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR