Calciumchlorid 96%, Granulat zur Analyse

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyms: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2

219170025 219171000 219175000
ACRO219170025EA 562 CHF
ACRO219170025 ACRO219171000 ACRO219175000
Calciumchlorid 96%, Granulat zur Analyse
Calciumchlorid
Formel: CaCl₂
Siedepunkt: >1600 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 782 °C
Dichte: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010903
CAS-Nummer: 10043-52-4

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Granules
Titration Complexometric ≥95 %
Fluoride (F) ≤40 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.2 %
Arsenic (As) ≤1 ppm
Barium (Ba) ≤0.4 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Mercury (Hg) ≤1 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR