Antimon(III)fluorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Antimony trifluoride
191241000 191245000
ACRO191241000EA 55.4 CHF
ACRO191241000 ACRO191245000
Antimon(III)fluorid 98%
Antimon(III)fluorid
Formel: F₃Sb
Siedepunkt: 376 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 292 °C
Dichte: 4,38 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011218
CAS-Nummer: 7783-56-4
EINECS: 232-009-2
UN: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00715
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to grey Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥97.5 %