Aluminiumoxid basisch Brockmann Grade I 40-300 µm, 60A für die Chromatographie

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

189990010 189990051 189990250
ACRO189990010EA 98.8 CHF
ACRO189990010 ACRO189990051 ACRO189990250
Aluminiumoxid basisch Brockmann Grade I 40-300 µm, 60A für die Chromatographie
Aluminiumoxid basisch
Formel: Al₂O₃
MW: 101.96 g/mol
Siedepunkt: 2977 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 2030 °C
Dichte: 3.97 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003424
CAS-Nummer: 1344-28-1

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to off-white Powder
Particle size ≤5 % (<40 µm)
Specific surface area 185 to 225 m²/g
pH 8.5 to 10.5 (10% aqueous suspension)
Sodium oxide (Na2O) ≤0.4 %
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.03 %
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤0.03 %

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR