Heptafluorbuttersäure 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyms: Perfluorobutyric acid, HFBA, Heptafluorobutanoic acid

172800250 172801000 172805000
ACRO172800250EA 72.8 CHF
ACRO172800250 ACRO172801000 ACRO172805000
Heptafluorbuttersäure 99%
Heptafluorbuttersäure
Formel: C₄HF₇O₂
Siedepunkt: 120 °C (755 mmHg)
Melting Pt: –17.5 °C
Dichte: 1.64 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004171
CAS-Nummer: 375-22-4
EINECS: 206-786-3
UN: 3265
ADR: 8,I

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR