2-Fluorbenzylamin 96%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

171940010 171940100 171940500
ACRO171940010EA 25.5 CHF
ACRO171940010 ACRO171940100 ACRO171940500
2-Fluorbenzylamin 96%
2-Fluorbenzylamin
Formel: C₇H₈FN
MW: 125.15 g/mol
Siedepunkt: 73…75 °C (13 mmHg)
Dichte: 1.09 g/cm³
Flash-Pt: 67 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008107
CAS-Nummer: 89-99-6
EINECS: 201-957-9
UN: 2735
ADR: 8 III

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5150 to 1.5190 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR