Bernsteinsäure 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyms: 1,4-Butanedioic acid

158740025 158745000 158740010 158740100 158742500
ACRO158740025EA 195 CHF
ACRO158740025 ACRO158745000 ACRO158740010 ACRO158740100 ACRO158742500
Bernsteinsäure 99%
Bernsteinsäure
Formel: HOOCCH₂CH₂COOH
MW: 118.09 g/mol
Siedepunkt: 235 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 185…190 °C
Flash-Pt: 206 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002789
CAS-Nummer: 110-15-6
EINECS: 203-740-4
Merck Index: 13,08953
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfd381e6e0e4cbde676a92c9e8d6aacfac635ade&vid=0b14e1b7f82b03468fc82d224a0ee894952eb200&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 190 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥98.5 %
Fumaric and maleic acid ≤1 %

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR