2,6-Dimethylcyclohexanol (Isomerengemisch) 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyms: 2,6-Dimethylcyclohexanol

149810050 149810500
ACRO149810050EA 24.4 CHF
ACRO149810050 ACRO149810500
2,6-Dimethylcyclohexanol (Isomerengemisch) 99%
2,6-Dimethylcyclohexanol (Isomerengemisch)
Formel: C₈H₁₆O
Dichte: 0.94 g/cm³
Flash-Pt: 55 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001502
CAS-Nummer: 5337-72-4
EINECS: 226-264-9
UN: 1987
ADR: 3 III

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4585 to 1.4615 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR