Oxalyldichlorid 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyms: Oxalyl chloride

129610010 129610250 129611000 129610025
ACRO129610010EA 474 CHF
ACRO129610010 ACRO129610250 ACRO129611000 ACRO129610025
Oxalyldichlorid 98%
Oxalyldichlorid
Formel: C₂Cl₂O₂
Siedepunkt: 63…64 °C (763 mmHg)
Melting Pt: –12 °C
Dichte: 1.478 g/cm³
Flash-Pt: >100 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000704
CAS-Nummer: 79-37-8
EINECS: 201-200-2
UN: 3130
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,07046

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4285 to 1.4305 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR